Imprimer
Votre recherche pour: Thermosoudeuses
11  résultat(s)
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (129-1160)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Scellement rapide et efficace des sacs PP ou PE, feuilles ou tubes plats de 0,01 à 0,8 mm d’épaisseur.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Description: Thermosoudeur, accessoire, Support de plaque, 384 puits, ALPS™
Fournisseur: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Description: ALPS™ 5000 is the next generation in plate sealing equipment offering fast sealing times, increased process customisation and all electric operation i...
Fournisseur: TUTTNAUER
Description: Impulse sealing unit for sealing of medical products. Sterilisation of medical instruments is a critically important activity in medicine and dentistr...
Référence Produit: (MATRAB-0400)
Fournisseur: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Description: Use of the ALPS™ 30 manual heat sealer protects samples from evaporation and contamination when performing PCR or sample storage. Perfect for sealing ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (732-0996)
Fournisseur: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Description: Le thermoscellage offre une protection supérieure des échantillons des plaques de stockage et de réaction pour des applications telles que le stockage...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (731-0352)
Fournisseur: Corning
Description: Le système de scellage des plaques semi-automatique Axygen® PlateMax® est idéal pour les laboratoires au débit faible à moyen nécessitant un scellage ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: EPPENDORF
Description: The Eppendorf HeatSealer Family offers reliable and effective sealing of a variety of plates. When working with plates, only a tight and reproducible ...
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Description: Heat sealer, bag, Electronic
Référence Produit: (SEVEFS3604)
Fournisseur: SEVERIN ELECTROGERAETE
Description: Pour une fermeture hermétique des sachets sous vide.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: HULME MARTIN HEAT SEALERS LTD
Description: Heat sealer, bag, SuperSeal Impulse, hand operated, Superseal Impulse, HM 3000 CDM
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom