Imprimer
Votre recherche pour: Appareils chauffants
160  résultat(s)
SearchResultCount:"160"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Plaques chauffantes compactes avec plateau en céramique résistant aux produits chimiques. Le panneau de commande surélevé est peu exposé aux éclabouss...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Idéale pour des récipients de forme irrégulière. En acier inoxydable pour résistance accrue à la corrosion. Conçue pour contenir du sable, des grenail...
Référence Produit: (442-1269)
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperatur...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: En laiton nickelé, pied en fonte.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: This safety burner provides protection against uncontrolled escape of gas in laboratories. If the flame is extinguished, the gas supply is interrupted...
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Brûleur en acier inoxydable pour mélange propane/butane. Pour températures jusqu'à 1400 °C.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Nickel plated brass base, in powder coated grey.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Version DIN.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: These air regulated bunsen burners have a double lever stop-cock with pilot flame inside.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Safety burners provide protection from the uncontrolled escape of gas in laboratories. The heat of the pilot flame generates an electric voltage withi...
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: En laiton nickelé, pied en fonte.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Meker burner with air regulation, suitable for all gases. With needle valve.
Référence Produit: (451-0089)
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Nickel plated brass.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Micro burner with air regulation and needle valve.
Référence Produit: (USBE1240)
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Burner for natural gas, adjustable. Maximum temperature of 1620 °C.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (453-0145)
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Plaques chauffantes avec plaques à revêtement en alliage d'aluminium qui offrent une répartition uniforme de la chaleur. Modèles avec une ou deux plaq...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 160
no targeter for Bottom