Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (33)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Brûleurs à gaz
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/73/18945273.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"62"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  USBECK Laborgeräte
Description:   En laiton nickelé, pied en fonte.
Référence Produit: (451-0156)
Marques :  USBECK Laborgeräte
Description:   Ce bec bunsen en laiton nickelé est un appareil de laboratoire qui a pour fonction de chauffer ou stériliser des instruments ou verrerie de laboratoir...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  USBECK Laborgeräte
Description:   Stainless steel burner for propane/butane mix. For temperatures up to 1400 °C.
Marques :  USBECK Laborgeräte
Description:   En laiton nickelé, pied en fonte.
Marques :  USBECK Laborgeräte
Description:   Version DIN.
Marques :  USBECK Laborgeräte
Description:   This safety burner provides protection against uncontrolled escape of gas in laboratories. If the flame is extinguished, the gas supply is interrupted...
Référence Produit: (451-0177)
Marques :  USBECK Laborgeräte
Description:   Plaque chauffante, Brûleur à gaz, Température max.: 1640 °C, Bunsen burner with needle valve, without cartridge, Teclu
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  USBECK Laborgeräte
Description:   Plaque chauffante, Brûleur à gaz, Température max.: 1550 °C, Brûleur Meker avec robinet à pointeau, Pour: Tous gaz, Ø tête: 32 mm, Meker
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 62
  1  2  3  4  5  6  7  8  Suivant