Imprimer
Becs Bunsen
Fournisseur: Usbeck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
451-0082EA 64.6 EUR
451-0082 451-0081 451-0168
Becs Bunsen
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
En laiton nickelé, pied en fonte.
  • Régulateur d'air et veilleuse
  • Robinet à levier
Hauteur: 150 mm
Informations de commande: Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.