Imprimer
Plateaux tournants contrôlés par capteurs, pour boîtes de Petri, Sensorturn / Sensorturn pro
Fournisseur: WLD-TEC GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
451-0129EA 52.6 EUR
WART8.000.340
Plateaux tournants contrôlés par capteurs, pour boîtes de Petri, Sensorturn / Sensorturn pro
La technologie à capteur infrarouge sans contact garantit une utilisation simplifiée, et offre la possibilité d'activer et de désactiver manuellement le plateau tournant. Le contrôle de la vitesse de rotation variable est possible, et le temps de rotation peut être allongé de 1 à 125 secondes. Le contrôle de la vitesse variable en continu de 14 à 110 tr/min (Sensorturn) ou de 14 à 210 tr/min (Sensorturn pro) garantit l'étalement uniforme et individuel des boîtes de Petri d'un Ø maximal de 100 mm (jusqu'à 150 mm avec le plateau tournant en option). La hauteur de travail exceptionnellement basse facilite le travail de l'utilisateur et minimise ses efforts. La structure en acier inoxydable de la cuve, résistante aux UV et pouvant être stérilisée à la flamme, garantit une stérilité maximale.
  • Pour boîtes de Petri de 100 mm de Ø maximum (jusqu'à 150 mm de Ø avec le plateau tournant en option)
  • Plage de vitesse : 14 - 110 (Sensorturn) ou 14 - 210 tr/min (Sensorturn pro)
  • Plateau tournant avec insert en silicone (autoclavable)
  • Capteur IR pour fonctionnement sans contact
  • 5 modes de fonctionnement