Imprimer
Votre recherche pour: Chauffe-ballons
19  résultat(s)
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Provides powerful stirring speeds up to 520 min⁻¹ and heating up to 450 °C.
Référence Produit: (ELET36013-14)
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Accepts 250 to 1000 ml round bottom flasks saving you money.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Magnetic stirrer and heating mantle in one convenient unit.
Fournisseur: WINKLER GMBH
Description: Pour flacons à fond rond. Le corps de ces chauffe-ballons est constitué d'un manteau extérieur crocheté en soie de verre (les modèles WHG2H sont fabri...
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Don't get burned - the outside stays 'safe to the touch'.
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Opening in base accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
Fournisseur: WINKLER GMBH
Description: Heating mantle, WHU2ER 10000, SS plug, Capacité ballon: 10000 ml, 450 °C, Ø×h: 368×194 mm
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Designed to determine the protein content of food.
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Accommodate 60° funnels, pear-shaped flasks and round-bottom flasks.
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer.
Fournisseur: WINKLER GMBH
Description: For round bottomed flasks. Max. 450 °C. Multiposition heating mantles with powder coated, chemically resistant metal housing and stainless steel front...
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Flexible heating element for efficient heat transfer and fast boiling times.
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Heating mantles with interchangeable cartridges.
Fournisseur: WINKLER GMBH
Description: For round bottomed flasks. Max. 450 °C. Multiposition heating mantles with powder coated, chemically resistant metal housing and stainless steel front...
Référence Produit: (454-0045)
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Heating mantle, RE0250, Capacité ballon: 250 ml
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (WITGDH.WHM12018)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Heating mantle, Capacité ballon: 6000 ml, Ø×h: 325×226 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom