Imprimer
Votre recherche pour: Plaques chauffantes
43  résultat(s)
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Plaques chauffantes compactes avec plateau en céramique résistant aux produits chimiques. Le panneau de commande surélevé est peu exposé aux éclabouss...
Référence Produit: (442-1269)
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperatur...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (VELPF20700610)
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Single-position hotplate with resistant aluminum top plate.
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (453-0145)
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Plaques chauffantes avec plaques à revêtement en alliage d'aluminium qui offrent une répartition uniforme de la chaleur. Modèles avec une ou deux plaq...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (VELPF20700553)
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: The REC digital hot plate with ceramic top ensures excellent heating performance and ease-of-use. The ceramic heating plate resists acids, bases and s...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
Description: The IRB infrared heaters heated up samples to 700 or 900 °C within a short time.
Fournisseur: IKA
Description: Plaques chauffantes compactes avec dessus en céramique résistant aux produits chimiques. Panneau de commande surélevé pour éviter au maximum de recevo...
Référence Produit: (552-0006)
Fournisseur: CAMAG
Description: Le chauffe-plaques pour CCM est conçu pour le chauffage des plaques CCM à une température donnée, tout en assurant une répartition homogène de la chal...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (OHAU30500533)
Fournisseur: OHAUS
Description: Reliable hotplate with exceptional safety features for everyday use.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Description: Ces plaques chauffantes sont dotées d'un écran surélevé qui protège les composants électroniques des éclaboussures de liquides.
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Get accurate surface temperature in real time.
Fournisseur: Corning
Description: Corning® hotplates with Pyroceram® glass-ceramic top, rugged housing and heating elements and digital temperature display.
Référence Produit: (444-0079)
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Cette plaque chauffante avec plaque en céramique utilise un chauffage infrarouge très efficace de 900 W qui peut chauffer un litre d'eau 30% plus rapi...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BARNRC2240Q)
Fournisseur: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Description: External-controlled hotplates with porcelain-coated stainless-steel top.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (STUA04806-51)
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Premium digital hotplates provide accurate heating with an advanced control algorithm.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (STUA04807-82)
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Microprocessor controlled, dual thermocouples ensure accurate temperature control.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom