Imprimer
Votre recherche pour: Homogénéisateurs
119  résultat(s)
SearchResultCount:"119"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft. Tissue grinders are used for controlled reduction of particle size and homogenisation...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les homogénéisateurs compacts de VWR conviennent pour toutes les tâches de dispersion standards et de mélange intense. Les unités sont robustes et leu...
promo
Référence Produit: (412-0167)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Broyeur à billes pour la désintégration de petits volumes d'échantillons qui peut également être utilisé pour agiter/mélanger des microtubes et des mi...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® Bead Mill MAX est le premier modèle de la gamme d'homogénéisateurs VWR Bead Mill. VWR Bead Mill MAX est conçu pour broyer, lyser ou homogénéiser ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
promo
Référence Produit: (710-0958)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Volumes d'échantillon de 80 à 400 ml.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les pilons et microtubes sont fabriqués à partir de polyéthylène téréphtalate (PBTP) dans une salle propre M5.5, ISO 7, de classe 10 000. Il...
Référence Produit: (432-0366)
Fournisseur: VWR Collection
Description: L'homogénéisateur VWR® Mini Bead Mill pour 4 échantillons est un homogénéisateur/broyeur compact et puissant.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces homogénéiseurs compacts et simples d'utilisation, pour des volumes d'échantillon de 50 à 400 ml, sont efficaces aussi bien avec des échantill...
Référence Produit: (710-0953)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Outils de dispersion, Bague d'étanchéité Johnny pour lames, autoclavable, à utiliser avec le système de fixation pour plaque Steri-Blostev 12
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (432-0367)
Fournisseur: VWR Collection
Description: L'homogénéisateur VWR® Bead Mill fait partie de la dernière génération d'homogénéisateurs Bead Mill. Ce système économique est spécialement conçu pour...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (710-2143)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les VWR® Star Blender 400 Silent sont des homogénéiseurs de laboratoire très efficaces pour la préparation d'échantillons solides. Avec un sachet stér...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: KINEMATICA
Description: Dispersing aggregates available as standard (EC design) and special aggregates (W, B design).
Référence Produit: (431-1268)
Fournisseur: KINEMATICA
Description: Modèle autonome, plage de volume de 0,05 à 2500 ml pour disperser, homogénéiser, extraire, détruire des cellules, mélanger, émulsifier et mettre ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (431-0205)
Fournisseur: KINEMATICA
Description: Élément de dispersion, PT-DA 20/2EC-E192, Pour appareil: PT 4000, Vitesse: 27 m/s, Ø rotor/stator: 15 / 20 mm, Volume: 100 - 2500 ml
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: KINEMATICA
Description: Description :
EC - version EasyClean pour un nettoyage ou une stérilisation le/la plus simple possible (standard)
/2 - rotor/stator av...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 119
no targeter for Bottom