Imprimer
VWR® VDI 12, Homogénéiseur
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
431-0125EA 1170 EUR
431-0125 431-0124 431-0109
VWR® VDI 12, Homogénéiseur
Homogénéisateurs Homogénéisateurs autonomes
Modèle portatif ou autonome, plage de volume de 0,1 à 100 ml. Un homogénéisateur portable ergonomique, léger et facile à manipuler. Parfaitement adapté aux tests de protéines d’ARN, à l’analyse par transfert d’ADN et d’ARN, aux applications de PCR, aux extractions d’eaux usées, à la décomposition tissulaire et aux suspensions. L’homogénéisation à cisaillement élevé divise par 10 le temps de traitement des échantillons par rapport aux mélangeurs conventionnels.
  • Moteur adapté aux éléments de dispersion de VWR® et de certains autres fabricants*
  • La protection contre la surcharge arrête le moteur en cas de surcharge
  • Le couplage rapide permet de remplacer les éléments de dispersion rapidement et aisément
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 30
Informations de commande: Fourni sans éléments de dispersion, accessoires requis à commander séparément.
Attention: * Pour plus de détails sur les éléments de dispersion, contactez Avantor.