Système de dispersion à usage unique universel avec tubes à échantillons jetables pouvant être fermés hermétiquement. Assure la protection et la sécurité des utilisateurs contre les échantillons infectieux, les substances toxiques ou à fortes odeurs. Conçu pour une utilisation dans les applications médicales, pathologiques, toxicologiques, pharmaceutiques, immunologiques, vétérinaires, cliniques, alimentaires et cosmétiques. Utilisation facile et rapide pour un travail normalisé. L'unité est adapté à une utilisation individuelle ou une utilisation en série. Elle est équipée d'une fonction anti blocage.
- Dispersez, agitez et broyez à l'aide d'un seul appareil
- Protection des utilisateurs contre les échantillons à risque et renforcement de la sécurité du fait de la basse tension (24 V)
- Hygiénique et propre, sans risque de contamination croisée
- Les tubes à échantillons jetables sont scellables hermétiquement
- Système d'échantillons fermé dans une structure plastique résistante aux produits chimiques
Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 20
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 20
Informations de commande: Le moteur de tubes ULTRA-TURRAX® est équipé d'un crochet amovible pour retirer le stator du rotor, mais il est livré sans tubes. Veuillez commander les accessoires requis séparément.