Imprimer
Votre recherche pour: Homogénéisateurs de laboratoire
12  résultat(s)
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (710-0958)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Volumes d'échantillon de 80 à 400 ml.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces homogénéiseurs compacts et simples d'utilisation, pour des volumes d'échantillon de 50 à 400 ml, sont efficaces aussi bien avec des échantill...
Référence Produit: (710-2143)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les VWR® Star Blender 400 Silent sont des homogénéiseurs de laboratoire très efficaces pour la préparation d'échantillons solides. Avec un sachet stér...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Seward (FermionX)
Description: Les homogénéiseurs de laboratoire Stomacher® assurent un mélange et une homogénéisation rapides et fiables pour une vaste gamme d'échantillons de labo...
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: JumboMix® 3500 are highly efficient lab blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in less ...
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: Les BagMixer® sont des homogénéiseurs de laboratoire hautement efficaces pour la préparation des échantillons solides. Avec leur sachet stérile, ils g...
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: Laboratory blender for sample volumes of 5 to 80 ml.
Fournisseur: Seward (FermionX)
Description: Les homogénéiseurs de laboratoire Stomacher® assurent un mélange et une homogénéisation rapides et fiables pour une vaste gamme d'échantillons de labo...
Référence Produit: (432-0161)
Fournisseur: Seward (FermionX)
Description: Conçus pour des volumes d'échantillon entre 80 et 400 ml, les homogénéiseurs de laboratoire Stomacher® assurent un mélange et une homogénéisation...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (SEWA4500/000/EU)
Fournisseur: Seward (FermionX)
Description: The robust Stomacher® 4500 is ideal for the BAM large volume testing procedures from 1000 to 4500 ml.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IUL Instruments SA
Description: Les homogénéiseurs de laboratoire Masticator utilisent 2 pales pour homogénéiser des échantillons en microbiologie. Ils sont adaptés à une utilisation...
Référence Produit: (710-0583)
Fournisseur: IUL Instruments SA
Description: Pour échantillons cliniques, volumes jusqu'à 80 ml. Homogénéisateur compact et convivial avec chambre en acier inoxydable pour un mélange aseptique. D...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom