Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégories
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
hygrometres
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/13/18989413.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
Trier par:
Référence Produit: (620-0915)
Marques :  VWR Collection
Description:   Ce thermo-hygromètre numérique est conçu pour les mesures de température et d'humidité dans les réfrigérateurs et les congélateurs. Il convient aux in...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (620-1921)
Marques :  VWR Collection
Description:   Ce thermo-hygromètre est adapté aux mesures de routine, aux procédures de surveillance 24 h/24, aux contrôles qualité et aux exigences expériment...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (620-1673)
Marques :  VWR Collection
Description:   Ce moniteur indique l'heure, la température et l'humidité simultanément. Capteurs internes pour une utilisation dans les hottes et les salles propres.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (620-0921)
Marques :  VWR Collection
Description:   Ce thermomètre-hygromètre comporte un boîtier en plastique et un cadran blancs.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (620-1951)
Marques :  VWR Collection
Description:   Cet instrument portable est conçu pour mesurer la température et l'humidité de l'air pour des applications de climatisation et de surveillance de l'ai...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   Cet instrument avec capteur interne est conçu pour la mesure de l'humidité relative (HR) et de la température.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   Ce thermo-hygromètre, connection sans fil, lisible jusqu'à 30 mètres (433 MHz), peut recevoir et afficher des données provenant de trois mod...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (620-0923)
Marques :  VWR Collection
Description:   Pour tous les environnements, ce thermo-hygromètre analogique peut résister aux conditions inhérentes aux incubateurs, réfrigérateurs et congélateurs....
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 53
  1  2  3  4  5  6  7  Suivant