Ce thermo-hygromètre numérique est conçu pour les mesures de température et d'humidité dans les réfrigérateurs et les congélateurs. Il convient aux industries chimiques, de stockage et de traitement des aliments et des boissons.
- Basculement entre les mesures de température du capteur interne et celles de la sonde externe
- Valeurs maxi/mini, fonction réglable de réinitialisation quotidienne de la mémoire
- Grand écran affichant toutes les valeurs simultanément
- Les boutons de fonction SET, ¹²/₂₄, ALERT sont situés à l'arrière de l'unité de sorte que trois boutons seulement sont situés sur la face avant
- L'affichage du capteur interne est indiqué sous la forme « INT » et celui du capteur externe, sous la forme « EXT »
Capteur interne et sonde externe avec câble (3 mètres).
L×H : 63,5×95,3 mm
Certifications: Conforme avec la directive RoHS. Testé et étalonné dans un laboratoire indépendant triplement accrédité/certifié ISO/IEC 17025: 2005, accrédité A2LA, avec des instruments dont l'étalonnage est traçable au NIST.
Informations de livraison: Il est fourni avec un capteur étanche, un support magnétique, une pile AAA, un certificat d’étalonnage et des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol). L’écran est expédié avec un film protecteur.
Attention: Zone 2 avec alerte antigel pour congélation.