Imprimer
Votre recherche pour: Incubateurs
60  résultat(s)
SearchResultCount:"60"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (1.13311.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Incubateur petit et compact pour incubation horizontale ou verticale de lames de surface (18) ou de plaques (12).
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les incubateurs refroidis par la technologie Peltier se caractérisent par une excellente stabilité et uniformité de la température. Ils ont un bon ren...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les incubateurs microbiologiques INCU-Line® sont conçus pour cultiver des organismes à des températures homogènes. Ils ont une plage de température al...
Référence Produit: (390-0881)
Fournisseur: VWR Collection
Description: L'incubateur réfrigéré numérique IL 23R avec technologie Peltier offre une solution économique et peu encombrante pour les applications de microbiolog...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les incubateurs numériques IL 10, IL 23 et IL 56 constituent une solution économique et peu encombrante pour les applications de microbiologie ou d’hé...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces incubateurs réfrigérants, à convection forcée, offrent une plage de température comprise entre 3 et 70 °C. Ils sont dotés d'une chambre interne en...
Fournisseur: VWR Collection
Description: The ILCO 180 Premium offers optimal growth conditions for cell cultures and meets demanding requirements for best possible cell growth and maximum sam...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces incubateurs réfrigérants, à convection forcée et à commande de la vitesse du ventilateur (10 - 100%), offrent une plage de température comprise en...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces incubateurs réfrigérés à convection forcée sont dôtés d'une cuve interne en acier inoxydable, la carcasse extérieure est en acier avec finition po...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces incubateurs réfrigérés, à convection forcée et à commande de la vitesse du ventilateur (50 - 100%), offrent une plage de température comprise entr...
Référence Produit: (390-0963)
Fournisseur: VWR Collection
Description: La tour INCU-Line® est un incubateur à usage général, à deux chambres, refroidi par convection naturelle. Cet incubateur à refroidissement numérique a...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Binder
Description: The durable and affordable CB-S series incubators are suitable for routine cell cultivation applications in the field of cell production, particularly...
Fournisseur: Binder
Description: Deux versions de ces incubateurs avec chambre de préchauffage APT.line™ avec contrôle électronique sont disponibles en fonction de l'application ...
Fournisseur: Binder
Description: The CBF series CO₂ incubators are the premium series of CO₂ incubators with humidity control. Units are suitable for all sensitive incubation applicat...
Fournisseur: Binder
Description: CO₂ Incubator, CB 170, with 30 mm Ø access port on left, Capacité: 170 L, Type de convection: Manteau chauffant, Gamme de température: Ambient +4…60 °C, Stabilité de température (temps): ±0,1 °C @ 37 °C, Homogénéité de température: ±0,3 °C @ 37 °C, Charge maximale par clayette: 10 kg, Plateaux livrés (max.): (3/6), L×P×H ext.: 680×718×870 mm, Poids: 98 kg
Fournisseur: Binder
Description: La série KB avec refroidissement du compresseur consomme jusqu'à 30% d'énergie en moins par rapport à son prédécesseur. Les incubateurs réfrigéré...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 60
no targeter for Bottom