Imprimer
Conteneur thermostatique, boîtier Oxitop®
Fournisseur: WTW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
705-1017EA 3550 EUR
705-1017
Conteneur thermostatique, boîtier Oxitop®
Incubateurs Étuves bactériologiques
Conteneur pour paillasse avec couvercle transparent à charnière permettant d'exécuter au maximum 12 mesures simultanées OxiTop® ou pouvant accueillir 20 flacons Karlsruhe. Sans CFC, le compresseur possède un système de dégivrage automatique avec système d'évaporation des condensats.
  • La température est fixée à 20 °C ±0,5 °C
  • Le ventilateur à débit transversal assure une répartition uniforme de la température
  • Connexion pour agitateur IS 6 ou IS12
H×L×P : 375×425×600 mm