Imprimer
Chambres de croissance des végétaux, MLR-352/352H, PHCbi
Fournisseur: PHC Corporation
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PHCbi
390-0715EA 13530 EUR
390-0715 390-0716 SANYMLR-352-PC SANYMLR-352H-PC
Chambres de croissance des végétaux, MLR-352/352H, PHCbi
Chambres d'essai Chambres de croissance végétale
La grande variété de températures et d'éclairage essentielle à la recherche végétale est désormais reproductible et contrôlable avec une grande précision. Ces chambres sont disponibles avec ou sans régulation de l’humidité. Le détecteur d'humidité à membrane macro-moléculaire, mesure l'humidité de la chambre avec précision (MLR-352H uniquement). Finition intérieure en acier inoxydable, panneaux de verre à gauche et à droite; finition extérieure et porte en acier peint.
  • Écran graphique LCD pour un fonctionnement aisé
  • Température, éclairage porte et parois latérales et humidité (MLR-352H uniquement) programmables
  • Contrôleur PID à microprocesseur et contrôle de la capacité de réfrigération
  • Fonction d'enregistrement des données
  • Alarme de température, limite de température maximum/minimum, alarme d'humidité, batterie de secours pour l'horloge
Contrôle de la température par microprocesseur PID et contrôle de la capacité de réfrigération; dégivrage automatique (3 modes), dégivrage manuel; circulation d'air forcée; fonction d'enregistrement des données: un quinzaine de jours maximum, à intervalles de six minutes, les informations quotidiennes sont affichées sous forme graphique (les anciennes données sont supprimées à mesure du remplissage de la mémoire); plage d'éclairage: 0 à 20 000 lux avec lampe fluorescente 40 W×15, six incréments (0, 1, 2, 3, 4, 5). Contrôleur PID de l'humidificateur, 60 à 90 % HR (15 à 45 °C, lumière éteinte), 55 à 85 % HR (15 à 45 °C, lumière allumée) (MLR-352H uniquement), fonctions du programme: température, éclairage et humidité (pour cette dernière, MLR-352H uniquement), 12 étapes (10 modes), 98 cycles ou sans limite. Pour la culture de tissus, d'organes et de cellules végétales, l'acclimatation et la culture de plantes, l'incubation et l'élevage d'insectes.
Informations de livraison: Fournies avec cinq clayettes fil en acier avec revêtement en polyester et acier inoxydable, charge maximale: 25 kg/étagère.