Imprimer
Votre recherche pour: Lampes UV
30  résultat(s)
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (1.12537.0001)
Fournisseur: Merck
Description: UV lamp for TLC, 254 nm
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (1.13203.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Lampe UV conçue pour les milieux de culture Fluorocult®.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Ultraviolet light is considered an ancillary disinfectant to chemical disinfectants in the healthcare environment.
Référence Produit: (135-6040)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Lampe UV, Lampe UV en option, installée en usine
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (SIMELD7290)
Fournisseur: Industrial Physics
Description: This UV pocket flashlight is designed to detect contaminations that react under UV illumination and can not be seen with naked eye such as some organi...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (PIER95035)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: This compact ultraviolet lamp is intended for longwave, midrange and shortwave UV applications (252 nm, 302 nm and 365 nm). The lamp's innovative desi...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (SIMELD7220)
Fournisseur: Industrial Physics
Description: This robust, handheld rechargeable inspection spotlight is used to detect contaminations that react under UV-illumination and cannot be seen with nake...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Lampe UV, Lampe UV de paillasse, ondes courtes, XX-15S, 15 W, 254 nm, l×p×h: 502×152×108 mm, Poids: 2,3 kg
Fournisseur: CAMAG
Description: Cette lampe UV avec boîtier est conçue pour la visualisation des spots CCM.
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Made of durable, lightweight plastic, these compact 4 W UV lamps can be used as a handheld instrument or hands-free in combination with an optional st...
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: These lamps are excellent for quick field inspection or fluorescence applications.
Fournisseur: CONSORT
Description: Lampe UV, UV lamp with filter, UV lamp, 200×85×60 mm, 1×6 W, Intensité: 700 µW/cm², 365 nm, l×p×h: 200×85×60 mm
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Select from lamps with four, six or eight watts. Models available include 254 nm shortwave, 365 nm longwave, or a combination UV wavelengths, or UV an...
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Portoir champ UV, Avec alimentation CC, Pack champ lumineux UV, avec alimentation CC, ondes courtes, longueur du faisceau : 44,5 mm, Pen-Ray®, 254 nm, Poids: 136 g
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Rechargeable 6-watt 26P series lamps are available in three dual-tube models. The lamps are equipped with an internal gel based, lead-acid battery, wh...
Référence Produit: (UVPA95-0164-02)
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Lampe UV, Lampe UV SL-2M, BLB, Pour: Vérification de documents et de signatures, SL-2M, 4 W, 365 nm, l×p×h: 165×146×114 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom