Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (1)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Chambres de visualisation UV
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/59/18989959.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description:   La chambre C-10 est conçue pour une utilisation avec les lampes UV compactes (4 W), telles que les modèles UVGL-15 ou UVGL-25, ou les lampes ...
Référence Produit: (UVPA95-0253-02)
Marques :  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description:   Chambre de visualisation UV, Avec deux tubes UV, UVP, Chromato-Vue®, C-75, 2×15 W, 254/365 nm
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (UVPA95-0257-02)
Marques :  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description:   Chambre de visualisation UV, UVP, Chromato-Vue®, C-65, 2×8 W
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (UVPA95-0022-02)
Marques :  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description:   Chambre de visualisation UV, Chromato-Vue®, C-71, 4×15 W, 365 nm
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (UVPA95-0020-05)
Marques :  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description:   The large, lightweight plastic UV Chromato-Vue® viewing cabinet C-70G is designed for examining fluorescent samples in a fully lit environment.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (732-6591)
Marques :  Vilber Lourmat
Description:   La chambre noire CN-6 contient une ou deux lampes UV portables VL-6 dans l'une des trois longueurs d'ondes: 254, 312 ou 365 nm. Elle est fournie sans ...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Vilber Lourmat
Description:   Les chambres noires CN-15 sont conçues pour des applications de chromatographie sur couche mince, CCM.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 7  de 7
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS