Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Luxmètres
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/77/18989477.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Référence Produit: (662-0940)
Marques :  VWR Collection
Description:   Le double affichage indique les lux (ou pieds-bougies) ou le pourcentage différentiel par rapport à un point de référence, et la source de lumière sél...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description:   The J-Series UV meters are photovoltaic devices for taking repeatable readings of UV light sources in either the 365 nm or 254 nm UV range.
Référence Produit: (SIMELU8500)
Marques :  TQC
Description:   LU8500 luxmeter is a digital, handheld with large LCD display.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (620-3304)
Marques :  TESTO
Description:   Ce luxmètre est conçu pour toute vos mesures d'intensité lumineuse. Il est doté d'un capteur adapté à la sensibilité spectrale de l'oeil humain. Il di...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (UVPA97-0015-02)
Marques :  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description:   This digital UVX Radiometer is used with one of the three interchangeable sensors (ordered separately) for measuring 254nm, 365nm and 302nm UV wavelen...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Vilber Lourmat
Description:   Ce radiomètre mesure l'intensité lumineuse d'UV pour une longueur d'ondes spécifique (254, 312 or 365 nm). Il est conçu pour une mesure précise et dir...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6  de 6
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS