Imprimer
Votre recherche pour: Éclairages
128  résultat(s)
SearchResultCount:"128"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (1.13203.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Lampe UV conçue pour les milieux de culture Fluorocult®.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (1.12537.0001)
Fournisseur: Merck
Description: UV lamp for TLC, 254 nm
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (631-1085)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cette source LED haute puissance de 14 W fournit une lumière d'un blanc pur (6300 K).
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: For use with microscope series TL534B FL.
Fournisseur: VWR Collection
Description: À utiliser avec les microscopes de la série IT406/407.
Fournisseur: VWR Collection
Description: This xenon lamp is suitable for F-2500, F-2700, F-2710, F-4500, F-7000, F-2000, F-3000, F-3010, F-4000 and F-4010 spectrophotometers.
Fournisseur: VWR Collection
Description: VisiLight® I-LED propose des éclairages incidents; avec le concept 'modul-LED®' unique en son genre, ils permettent d'adapter la couleur de lumière et...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Guide lumineux, Col de cygne à deux bras, Ø = 4,5 mm, L = 450 mm, VWR®, Col de cygne à deux bras, Ø = 4,5 mm, L = 450 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lampe halogène, VWR®, Ampoule halogène, 6 V/20 W
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lampe spectrale, Lampe halogène au tungstène
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cette source de lumière froide sans ventilateur avec système de refroidissement passif et boîtier en aluminium compact et solide fournit un éclairage ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: VisiLight® R-LED 66 est une conception innovante, conçue pour des utillisatione requérant un éclairage précis. 48 LED brillantes offrent un éclairage ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ampoule pour microscope, VWR®, Microscope lamp 10 W for lower light
Référence Produit: (630-0858)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Microscope fluorescent lamp 5 W for lower light, VWR®
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: La source de lumière froide VisiLight® LED3 à refroidissement passif, avec système de refroidissement sans ventilateur, peut être utilisée pour une va...
Fournisseur: VWR Collection
Description: D’autres versions d’optiques (comme les optiques à diffusion) ou d’autres couleurs ou températures de couleur sont disponibles sur demande. Pour plus ...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 128
no targeter for Bottom