Imprimer
Votre recherche pour: Loupes
43  résultat(s)
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Pour les applications quotidiennes.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces loupes de table avec éclairage, modèles à col de cygne ou bras articulé, sont dotées d'une lentille en verre hautement poli.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Elles fournissent un grand agrandissement et un éclairage uniforme.
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: Loupe de lecture, Loupe de lecture, powerlux, 7×, Ø: 58 mm
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: The headband magnifier can be used by spectacle wearers.
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: Ces loupes au design moderne sont dotées d'une monture en PA renforcé de fibre de verre pivotant dans un boîtier hermétique anthracite.
Référence Produit: (ESCH2668950)
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: Cette loupe aplanétique est adaptée à la lecture et à l'observation de photos sur de longues périodes.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: PXM® lightweight lenses with antistatic and scratch resistant coating. Ideal as a watchmaker's magnifier or gemstone magnifier.
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: Swivelling black metallic magnifier with loop, lens frame made from black painted metal.
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: Cette loupe est dotée d'une lentille biconvexe PXM® légère.
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: Éclairage par LED et lentille traitée des deux côtés avec revêtement anti-rayures Ceratec® pour des performances optimisées.
Référence Produit: (630-1040)
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: Cette loupe permet la lecture des très petits caractères.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (630-1045)
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: Aspherical PXM® light-weight lens.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: These pocket magnifiers provide magnification and illumination in a credit card format.
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: Very compact, high magnification folding magnifier with efficient LED illumination.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom