Imprimer
Votre recherche pour: Éclairage LED
21  résultat(s)
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: VisiLight® R-LED 66 est une conception innovante, conçue pour des utillisatione requérant un éclairage précis. 48 LED brillantes offrent un éclairage ...
Référence Produit: (630-2676)
Fournisseur: VWR Collection
Description: La VisiLight® RL20 est destinée à fournir un éclairage précis avec réglage de l'intensité.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: VisiLight® I-LED propose des éclairages incidents; avec le concept 'modul-LED®' unique en son genre, ils permettent d'adapter la couleur de lumière et...
Référence Produit: (631-1780)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces modules d'éclairage de pointe est conçu comme une pièce détachée prête à l'emploi pour les microscopes comme le Zeiss 18. La LED de puissance 3 W ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (630-1965)
Fournisseur: VWR Collection
Description: LED illumination, VWR®
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: D’autres versions d’optiques (comme les optiques à diffusion) ou d’autres couleurs ou températures de couleur sont disponibles sur demande. Pour plus ...
Référence Produit: (631-1086)
Fournisseur: VWR Collection
Description: La source de lumière VisiLight® P-LED10 est dotée de deux bras flexibles avec des LED haute efficacité (3,6 W).
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
Description: Éclairage LED, Système Spotlight Plus, EasyLED
Référence Produit: (LEIM10450656)
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
Description: The Leica LED3000 NVI is ideal for viewing recesses and holes, since the light falls almost vertically on the sample. In contrast to coaxial illuminat...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (630-2926)
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: High quality desktop lamp offering even, glare-free illumination with high black-white contrast and good colour reproduction.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Description: These models are easy-to-operate thanks to a handy tactile switch.
Fournisseur: MOTIC
Description: Epi-fluorescence attachment, rackless stage and filters for BA210 E microscope.
Fournisseur: MOTIC
Description: Éclairage LED, Epifluorescence LED attachment MB filter block, 475 nm
Fournisseur: MOTIC
Description: Éclairage LED, LED ring light, dimmable, 60T-B
Fournisseur: MOTIC
Description: Ampoule LED pour microscope, LED illumination unit, 3 W
Référence Produit: (MOTI1101010100151)
Fournisseur: MOTIC
Description: VI-LED vertical illuminator enables on-axis observation and documentation, and is specially designed for Motic SMZ-161 and SMZ-171. VI-LED directs lig...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom