Imprimer
Stéréomicroscopes à zoom, SZX7
Fournisseur: Olympus
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
630-0985EA 0 EUR
630-0985 630-0986 630-0983 630-0984
Stéréomicroscopes à zoom, SZX7
Microscopes
Ces stéréomicroscopes avec zoom modulaires et évolutifs sont conçus pour les applications de recherche.
  • Objectifs apo et semi-apochromatiques
  • Éclairage oblique LED (réfléchi, transmis, fond clair, fond noir)
  • Système de zoom "Click-Stop" débrayable pour des observations répétées