Imprimer
Stéréomicroscopes, SZ-51 et SZ-61
Fournisseur: Olympus
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
630-0903EA 0 EUR
630-0903 630-0901 630-0902 630-0965 630-0976 630-0966 630-0900 630-0975 630-0964
Stéréomicroscopes, SZ-51 et SZ-61
Microscopes
Ces stéréomicroscopes sont dédiés à des observations en lumière réfléchie et transmise.
  • Champ de vision proche de celui obtenu à travers les oculaires
  • Meilleur confort d'observation pour les longues périodes d'observation
  • Bonne profondeur de champ
Le SZ-51 est équipé d'une platine de réflexion pour l'observation d'échantillons de plusieurs centimètres de diamètre.
Informations de commande: Pour vos besoins d'imagerie, voir la caméra DP20.