Imprimer
Microscopes binoculaires et trinoculaires, séries BI et TR
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
630-0786EA 873 EUR
630-0786
Microscopes binoculaires et trinoculaires, séries BI et TR
Microscopes
Ces microscopes sont conçus pour des applications dans les laboratoires universitaires et hospitaliers.
  • Conception ergonomique
  • Intensité variable de la lumière
  • Versions binoculaire et trinoculaire
Adaptés pour les contrôles qualité en biologie, médecine et agriculture.
Informations de livraison: Fournis avec cache antipoussière, une ampoule halogène de rechange et un fusible.