Imprimer
Votre recherche pour: Étuves
71  résultat(s)
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les étuves de séchage VENTI-Line® sont conçues pour accomplir toutes les tâches classiques de séchage et de mise à température ainsi que pour la stéri...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les étuves de séchage DRY-Line® sont conçues pour accomplir toutes les tâches classiques de séchage et de mise à température ainsi que pour la stérili...
promo
Fournisseur: MEMMERT
Description: La gamme comporte des modèles à convection naturelle ayant une plage de température allant jusqu'à 300 °C. Deux écrans au choix : SingleDISP...
Fournisseur: MEMMERT
Description: La gamme comporte des modèles à convection forcée ayant une plage de température allant jusqu'à 300 °C. Deux écrans au choix : SingleDISPLAY...
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces good all-rounders i...
Référence Produit: (455-1490)
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: The LT 3/12 - LT 60/12 muffle furnaces are the ideal choice for daily laboratory use. These high quality models have an advanced and attractive design...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: These furnaces feature heating elements on supporting tubes that radiate freely into the chamber, ensuring particularly short heating times. With the ...
New Product
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: These compact bench top tube furnaces with integrated controllers can be widely used for a variety of processes. Equipped with a standard C 530 cerami...
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces good all-rounders i...
Fournisseur: MEMMERT
Description: Des étuves sous vide fiables, puissantes et à rendement énergétique élevé, avec des étagères thermiques réglables séparément, qui sont chauffées direc...
Référence Produit: (NABEL-014K27N1)
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: The L 1/12 muffle furnaces are the ideal choice for daily laboratory use. These high quality models have an advanced and attractive design, and are ve...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: These compact tube furnaces with a SiC rod heating and integrated switchgear with controller can be used universally for many processes. They represen...
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: These compact tube furnaces are used when laboratory experiments must be performed horizontally, vertically, or at specific angles. The ability to con...
Fournisseur: MEMMERT
Description: The UF TS pass through ovens help to minimise contamination when transporting samples or components. They have an easy-to-clean interior, fast recover...
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: These furnaces feature heating elements on supporting tubes that radiate freely into the chamber, ensuring particularly short heating times. With the ...
New Product
Référence Produit: (732-4301)
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Le four Hybrilinker associe un four à hybridation HB-1000 avec un CX-2000 Crosslinker, fonctionnant tous deux indépendamment. L'élément Crosslinker de...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom