Imprimer
Votre recherche pour: Fours à hybridation
9  résultat(s)
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (732-4315)
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Le four Minidizer est un appareil de table à la fois compact et portable. Il est particulièrement adapté pour une utilisation dans de petits laboratoi...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (732-4301)
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Le four Hybrilinker associe un four à hybridation HB-1000 avec un CX-2000 Crosslinker, fonctionnant tous deux indépendamment. L'élément Crosslinker de...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (732-4300)
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Le four Hybridizer est doté d'un chauffage rapide et peut être empilé afin d'optimiser l'espace disponible. La commande de vitesse variable permet une...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (732-4316)
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Le four de pointe pour un grand choix de mouvements. Le four Multidizer est livré avec une rôtisserie (dans la chambre inférieure) et un plateau oscil...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Use and recover volumes as low as 5 ml, ensuring preservation of precious samples.
Référence Produit: (BOEI240200-2EU)
Fournisseur: BOEKEL SCIENTIFIC
Description: RapidFISH slide hybridisation oven was designed to simplify fluorescent in-situ hybridisations procedures for FFP samples, cell suspensions, an...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Versatile - features both rotisserie and rocking motions.
Référence Produit: (731-0512)
Fournisseur: BOEKEL SCIENTIFIC
Description: Les méthodes d'hybridation et de lavage varient selon l'application et le choix personnel. Boekel Scientific propose une gamme d'incubateurs à hybrida...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (731-0501)
Fournisseur: BOEKEL SCIENTIFIC
Description: Le four à hybridation Shake ‘N’ Bake est idéal pour l'hybridation et la pré-hybridation des membranes utilisées dans les techniques Southern et Northe...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom