Imprimer
Four à hybridation avec agitation, SI30H
Fournisseur: Cole Parmer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
390-0243EA 4710 EUR
STUASI30H
Four à hybridation avec agitation, SI30H
Cet incubateur à hybridation polyvalent et compact de 20 litres est doté d'un agitateur rocker. La température de l'incubateur est réglable avec précision à l'aide de commandes d'encodage conviviales et affichée via LED. La circulation de l'air forcée associée à une commande par microprocesseur garantit une uniformité exceptionnelle de la température. La conception axée sur la sécurité comprend un système de protection anti-surchauffe qui surveille automatiquement la température de consigne et contrôle le chauffage en cas de panne. Le système intelligent affiche des codes d'erreur en cas de panne ou d'interruption de la température de consigne. L'incubateur coupe également l'alimentation du moteur en cas de surchauffe ou de blocage. Il possède en outre un intérieur en acier inoxydable et une porte à double vitrage en PC et acrylique fumé pour une protection contre l'irradiation. Le mécanisme de porte basculante offre un excellent accès à l'incubateur. L'unité peut être convertie en agitateur rocker en ôtant simplement la rôtisserie et en tirant vers l'avant la plate-forme située à l'arrière de l'incubateur. Le mouvement d'agitation doux est particulièrement adapté à la phase de lavage de la plupart des procédures d'hybridation. La vitesse est totalement réglable, permettant une optimisation en fonction de l'application. Des flacons pour hybridation en Pyrex® solide avec bouchons à vis étanches à surface PTFE sont disponibles.
  • Rôtisserie et agitateur rocker associés en un appareil
  • Porte basculante pour une meilleure accessibilité
  • Contrôle précis de la température et contrôle variable de la vitesse
  • Fonctions de sécurité avancées
  • Protection antimicrobienne BioCote®
Classe de protection DIN EN 60529: IP 30