Imprimer
Votre recherche pour: Modèles
192  résultat(s)
SearchResultCount:"192"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (EDVO1500)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: Ces billes de couleur permettent der représenter les bases d'ADN de Watson-Crick: A, T, G, C.
UOM: 1 * 100 Pce
Référence Produit: (761-0113)
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Description: Modèle ouvert pour faire des structures biochimiques de base.
UOM: 1 * 1 SET
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Référence Produit: (SPIRMMS-051)
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Description: The Molymod system is the unique dual-scale system of high quality molecular models. Atom parts are made of solid plastic spheres, available with from...
UOM: 1 * 1 SET
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Référence Produit: (763-0003)
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Modèle pour l'enseignement, Modèle de squelette, Stan
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Life-size relief model with the internal organs of the head. With hanger.
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Modèle pour l'enseignement, Sun flower
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Shoulder joint: Life-size plastic moldings of the upper part of the humerus; shoulder blades and collarbones with ligaments. Movements that can be stu...
Référence Produit: (763-0118)
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Modèle de poumons de haute qualité.
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Référence Produit: (763-0134)
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Muscles, ligaments, vaisseaux sanguins et nerfs des jambes et des pieds.
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Référence Produit: (763-0133)
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Ce modèle de bras illustre les muscles.
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Référence Produit: (763-0080)
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Plastique moulé grandeur nature avec joints flexibles.
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Référence Produit: (761-0005)
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Ce modèle représente les deux moitiés de la sclère avec cornée et insertions du muscle de l'œil, les deux moitiés de la choroïde avec iris et rétine, ...
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Référence Produit: (763-0106)
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Le cerveau est livré sur une base. Ce cerveau C20 luxe s'ouvre pour permettre une étude détaillée de la position du cerveau dans le crâne. Division ho...
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Référence Produit: (BINH1000024)
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: This half skeleton has the hand and foot loosely articulated on nylon cord for study of more realistic movement. This replica of a disarticulated half...
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Référence Produit: (761-0007)
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Modèle pour l'enseignement, Skin section, 40×, 240×150×35 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Modèle pour l'enseignement, Motor End Plate
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 192
no targeter for Bottom