Imprimer
Plateau de dissection avec paraffine
Fournisseur: Breukhoven
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
761-0036EA 0 EUR
761-0036
Plateau de dissection avec paraffine
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux à dissection
En acier inoxydable avec paraffine.
  • Zone de travail : 135×237 mm
  • Réutilisable par fusion de la garniture de paraffine
  • Grande qualité
Utilisable en laboratoire et dans les établissements scolaires.