Ces pipettes mécaniques multicanaux Proline® sont parfaites pour les universités et facultés ou n'importe quel laboratoire à la recherche d'un outil de traitement des liquides économique, pratique et fiable. Elle est utilisée par de nombreux professionnels en raison de son poids relativement léger ainsi que de sa précision et de son exactitude optimales.
- Repose-doigt ergonomique qui réduit le risque de microtraumatismes répétés
- Réglage du volume facile à utiliser grâce à la fonction d'arrêt à clic
- Le matériau hautement résistant de la pointe conique assure sa durabilité
- Réduction du risque de contamination avec les filtres Safe-Cone disponibles pour les modèles >10 µl
Proline® peut être utilisé avec de nombreuses marques de pointes universelles, ce qui en fait un outil flexible pour différents laboratoires.
Informations de livraison: Conditionnement : avec cinq filtres supplémentaires, une pince, un outil d'étalonnage et un support de pipettes pour paillasse de laboratoire pratique.