Imprimer
Votre recherche pour: Pipettes à répétition
13  résultat(s)
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le Stepper, associé aux embouts de distribution VWR®, constitue la solution idéale pour tous les volumes de distribution compris entre 1 μl et 50...
Référence Produit: (613-2169)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cette pipette est conçue pour la distribution des liquides/fluides contaminés et volatils. Les pointes de distributeur avec piston permet d'éviter la ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (612-3858)
Fournisseur: Brand
Description: Pipette pour usage répétitif, ergonomique et durable, permettant un pipetage intensif rapide et simple et, en association avec la marque PD-Tips (dix ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Brand
Description: Les distributeurs à répétition sont le choix qui s'impose en matière de distribution efficace de longues séries. Grâce au principe de déplacement dire...
Fournisseur: EPPENDORF
Description: Distributeur manuel, conçu pour une utilisation plus facile, une précision accrue et une meilleure flexibilité en termes de sélection de volume et de ...
Fournisseur: EPPENDORF
Description: Cette pipette permet un pipetage précis de 1 μl à 50 ml et permet d'accélérer et de faciliter les longues séries de pipetages. Le liquide as...
Fournisseur: SOCOREX ISBA
Description: Micro-distributeur portatif destiné à une distribution répétée de volumes en microlitres. Trois modèles couvrent la plage de 5 à 1000 µl.
Référence Produit: (612-7810)
Fournisseur: GILSON
Description: DISTRIMAN® est une pipette pour usage répétitif à déplacement positif et réglable en continu afin de simplifier la distribution multiple lorsqu'elle e...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (612-7310)
Fournisseur: EPPENDORF
Description: Pipette à volume réglable en continu par incréments de 10 µl, destinée aux applications d'analyse volumétrique précise jusqu'à 10 ml. Elle p...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HACHBBP087)
Fournisseur: Hach
Description: La TenSette plus est une pipette électroniquement assistée pour un large éventail d'opérations de manipulation de liquides.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Corning
Description: The Corning® Step-R™ Repeating Pipettor is suitable to dispense volatile, dense, viscous, or foaming liquids, and for all applications where long dosi...
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: This dependable, self-filling pipetting aid is designed for speed, ease, and convenience and is offered in two models.
Référence Produit: (SOCO416.5000)
Fournisseur: SOCOREX ISBA
Description: Adjustable pipette intended for reliable dispensing and high performance results. Selected materials offer outstanding shock resistance and compact sh...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom