Imprimer
Pipettes monocanaux mécaniques, volume fixe ou variable, Transferpette® S
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Transferpette®
613-3457EA 0 EUR
613-3457 613-3468 613-3470 615-0004 613-3462 613-3471 613-3460 613-3461 613-3466 613-3464 613-1762
Pipettes monocanaux mécaniques, volume fixe ou variable, Transferpette® S
Pipettes Pipetteurs
Les Transferpette® S à piston sont des pipettes manuelles pour les applications les plus exigeantes en laboratoire. Ils incluent toutes les fonctionnalités demandées par les utilisateurs des sciences de la vie : construction robuste, réglage du volume à une main, autoclavabilité complète, précision la plus élevée et technologie Easy Calibration™ pour une fiabilité pratique et à long terme.
  • Bouton de pipetage placé au centre afin que le piston se déplace uniformément et sans heurts : bouton d'éjection séparé avec piston et éjecteur résistants à la corrosion
  • Codage couleur sur la tige de la pipette qui indique clairement la pointe correspondante
  • Fonctionnement d'une seule main pour les droitiers comme les gauchers, avec affichage du volume à 4 chiffres facile à lire pour une précision inégalée
  • Tige de pipette fine permettant un pipetage dans des récipients à ouvertures étroites
  • Repose-doigt ergonomique assurant une préhension ferme, ce qui permet de réduire la fatigue, même en cas de séances de pipetage prolongées
  • Totalement autoclavables
Le bouton de réglage du volume de la pipette Transferpette® S à volume variable est simple à utiliser et peut être manipulé facilement, même avec des gants. La fonction d'étalonnage facile a été développée dans le cadre du programme de surveillance des instruments de contrôle à des fins de conformité avec la norme ISO 9000 et avec les BPL, et permet d'ajuster l'appareil en quelques secondes, sans outils, afin de satisfaire aux besoins spécifiques de l'utilisateur.
* Pointes à filtre