Imprimer
Votre recherche pour: Réfractomètres de paillasse
17  résultat(s)
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Réfractomètres de paillasse précis et simples à manier pour une utilisation en laboratoire ou en production.
Référence Produit: (BELL19-20)
Fournisseur: BELLINGHAM & STANLEY
Description: The RFM742-M refractometers are robust fully automatic instruments suited to the food, sugar and beverage industries where temperature control is not ...
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Fournisseur: BELLINGHAM & STANLEY
Description: These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
New Product
Fournisseur: BELLINGHAM & STANLEY
Description: Les RFM900-T sont adaptés aux industries de la chimie, pétrochimie, pharmacie, des arômes et du parfum, ainsi que pour la recherche universitaire.
New Product
Fournisseur: BELLINGHAM & STANLEY
Description: These refractometers bring with a line of high precision Peltier temperature controlled benchtop refractometers for demanding applications within the ...
New Product
Fournisseur: BELLINGHAM & STANLEY
Description: Robust fully automatic instruments for the food, sugar and beverage industries where temperature control is not required, such as measuring sugar (°Br...
New Product
Référence Produit: (635-0480)
Fournisseur: BELLINGHAM & STANLEY
Description: Le réfractomètre d'Abbe est conçu pour des applications d'enseignement et de laboratoires, où de larges plages d'indices de réfraction sont néces...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ATAGO
Description: Ces réfractomètres Abbe répondent aux exigences des mesures de routine.
Fournisseur: ATAGO
Description: These multi-wavelength Abbe refractometers can measure refractive index or Abbe number ([nu]d or [nu]e) at different wavelengths.
Référence Produit: (635-0397)
Fournisseur: ATAGO
Description: Les réfractomètres numériques automatiques RX 9000α définissent la température en interne et mesurent l'indice de réfraction, la valeur Brix ou la con...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ATAGO
Description: Ces réfractomètres d'Abbe permettent de répondre aux exigences des nombreuses mesures de routine.
Fournisseur: ATAGO
Description: Accurate digital refractometers featuring intuitive colour touch screen technology makes the RX-i range easy to use and navigate around the operating ...
Référence Produit: (ATAG3150)
Fournisseur: ATAGO
Description: Le SMART-1 est conçu pour la détermination des niveaux de sucre dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutiques.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ATAGO
Description: Les réfractomètres numériques automatiques RX 5000α définissent la température en interne et mesurent l'indice de réfraction, la valeur Brix ou la con...
Référence Produit: (ATAG3921)
Fournisseur: ATAGO
Description: Le réfractomètre RX-007α est conçu pour les échantillons solubles dans l'eau à de très faibles concentrations (5,000% ou moins), comme le thé et les b...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (635-0148)
Fournisseur: ATAGO
Description: Les réfractomètres numériques automatiques RX 7000α définissent la température en interne et mesurent l'indice de réfraction, la valeur Brix ou la con...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom