Imprimer
Votre recherche pour: Réfractomètres portables
47  résultat(s)
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces réfractomètres portables avec compensation automatique de température (ATC) offrent des résultats pertinents.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les réfractomètres portables à double échelle sont conçus pour proposer diverses gammes de mesures de Brix (concentration en sucre) et de l’indice de ...
Fournisseur: BELLINGHAM & STANLEY
Description: Les réfractomètres Eclipse associent qualité optique et conception ergonomique afin de convenir à un grand nombre de processus et d'applications de co...
Référence Produit: (635-0832)
Fournisseur: BELLINGHAM & STANLEY
Description: OPTi digital handheld refractometer with onboard library of 50 common scales including Brix and RI.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ATAGO
Description: La série PAL, avec ses balances spéciales, est constituée d'instruments de poche délivrant des résultats rapides. La norme IP 65 autorise le rinç...
Fournisseur: ATAGO
Description: La série PAL pour la salinité est constituée d'instruments de poche délivrant des résultats rapides.
Fournisseur: ATAGO
Description: Réfractomètre portable, MASTER, Échelle: Brix, Plage de mesure: 0 - 53 °Brix, Résolution: 0,5
Fournisseur: ATAGO
Description: These refractometers are made of plastic and suitable for measuring grape must concentrations.
Fournisseur: ATAGO
Description: Les réfractomètres MASTER présentent une pince plus ergonomique et la conception novatrice du revêtement du prisme permet à l'échantillon d'être recou...
Fournisseur: ATAGO
Description: Instruments de poche avec échelles spéciales délivrant des résultats rapides.
Fournisseur: ATAGO
Description: Digital 'pocket' refractometers for the urine specific gravity (USG) of pets.
Fournisseur: ATAGO
Description: Réfractomètre portable à échelles spéciales, Échelle: Alcool, Plage de mesure: 0 - 45%, Précision: ±0,5% (0 - 30%)
Fournisseur: ATAGO
Description: The PAL series with special scales are pocket sized.
Fournisseur: ATAGO
Description: Ces réfractomètres de poche permettent de délivrer des résultats rapides.
Référence Produit: (ATAG4553)
Fournisseur: ATAGO
Description: PAL-Covid19 will measure the concentration of alcohol percentage for hand made sanitizer.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ATAGO
Description: Compact and portable instruments for indoor or outdoor use.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom