Imprimer
Votre recherche pour: Agitateurs à rouleaux pour culture cellulaire
6  résultat(s)
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (734-1164)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Le système de culture à roller pour petits flacons est conçu pour les mélanges et les agitations à petite échelle. Il permet des applications pour les...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: L'appareil à rollers pour culture Wheaton R2P™ 2.0 est conçu pour permettre le développement et la croissance des cellules en culture, de la recherche...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Cet appareil à rollers pour de production de cellules standard permet une flexibilité pour le scale-up et la production de cultures de cellules monoco...
Référence Produit: (734-1167)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Cet équipement de culture à rouleaux de type conventionnel est conçu pour déplacer des récipients de 108 à 121 mm de Ø et jusqu'à 290 mm de ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BELLCO GLASS INC.
Description: Agitateur à rouleaux pour culture cellulaire, Modular, 25 bottles (4 decks)
Fournisseur: BELLCO GLASS INC.
Description: Agitateur à rouleaux pour culture cellulaire, Modular with all-position drive, Sci/ERA™, 20 bottles (3 decks)
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom