Imprimer
Votre recherche pour: Échantillonneurs
219  résultat(s)
SearchResultCount:"219"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Le MAS-100 NT Ex® combine les caractéristiques du MAS-100 NT® avec celles requises pour les zones présentant une atmosphère explosive.
Fournisseur: Merck
Description: The OSHA Versatile Sampler (OVS) is a unique tube design with the adsorbent and filter combined in one tube for collection of both vapors and aerosols...
Fournisseur: Merck
Description: Several EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) cartridge for monitoring semi-volatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmosp...
Fournisseur: Merck
Description: The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument based on the impaction principle. The head (using standard 90 mm Petri dishes) can be installed a...
Référence Produit: (1.17103.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Le MAS-100 VF® utilise des boîtes de Petri standard pour contrôler la qualité de l'environnement. Son réglage électronique de la vitesse garantit...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (1.17328.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Ease of use. Uncompromising safety. Data integrity and flexibility. This is what the new MAS-100 Atmos® sampler stands for, revolutionising microbiolo...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (1.09227.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Le MAS-100 Eco® est un échantillonneur d'air robuste et fiable conçu pour la plus haute précision.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Merck
Description: La tête d'échantillonage perforée peut être stérilisée et orientée pour un prélèvement horizontal.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le contrôle de l'environnement dans les salles propres est un élément essentiel et déterminant de la chaîne de production pour les entreprises de fabr...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Toutes les louches de prélèvement sont fabriquées en polypropylène bleu et constituées d'un flacon avec une anse amovible.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le SAS Super ISO 100 et le SAS Super ISO 180 se différencient par le débit d'air ; le choix de l’un ou de l’autre dépend de l’application prévue et pe...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces échantillonneurs sont constitués d’un collecteur vissé sur une tige amovible enttièrement encapsulée de PTFE.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le SAS Super Pinocchio II est un préleveur d’air par impactage conçu pour tester la qualité microbiologique de l'air comprimé et des gaz en salles pro...
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: WFI Samplers are an easy and convenient solution for obtaining perfect fluid samples from a WFI water drop.
Fournisseur: VWR Collection
Description: L'unité de commande des SAS Super Isolator se trouve à l'extérieur et se connecte à la tête d'aspiration via un simple raccordement électrique. Toutes...
Référence Produit: (231-0500)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Louche en PTFE blanc.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 219
no targeter for Bottom