Pour surveiller rapidement l'hygiène de liquides et surfaces par bioluminescence. L'ATP-mètre HY-LiTE® 2 est fourni dans une sacoche à bandoulière pratique et légère, avec le logiciel TREND2 permettant une gestion perfectionnée des données. Ce logiciel permet de compiler l'élaboration de plans HACCP et de limites personnelles. Une représentation graphique en facilite ensuite l'évaluation et l'interprétation. L'utilisation d'HY-LiTE® s'étend déjà à de nombreux secteurs de production et champs d'application, tels: industrie agroalimentaire, industrie de l'emballage, sociétés de nettoyage (entretien des bâtiments), soins communautaires et cuisines collectives, fabricants de boissons, institutions publiques ou industrie pharmaceutique.
- Utilisable en tous lieux et par tous, aisément transportable
- Résultats en une minute pour un feedback immédiat après nettoyage, permettant une amélioration qualitative avant le début de la production
- Luminomètre enregistrant jusqu'à 2 000 tests, et permettant d'identifier les effets du nettoyage par comparaison 'avant-après'
- Plage de température étendue (de 5 à 35 °), permettant d'utiliser le système aussi bien dans les zones réfrigérées que dans les zones chaudes des cuisines
Informations de livraison: Comprend: luminomètre HY-LiTE® 2, certificat d'assurance qualité et compte-rendu des tests, alimentation secteur A/C (110 - 240 V) et convertisseurs universels de voyage, compartiment piles (pour 4 piles AA, piles non incluses), clé USB avec logiciel TREND 2 pour ordinateurs Windows O/S (supporté par Win10) et manuels d'utilisation, câble USB pour la synchronisation des données TREND 2, et sacoche robuste à bandoulière. Divers accessoires adaptés au système HY-LiTE® 2 sont disponibles, à condition de les commander séparément. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant Avantor.