Imprimer
Votre recherche pour: Préleveurs d'échantillons
29  résultat(s)
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Toutes les louches de prélèvement sont fabriquées en polypropylène bleu et constituées d'un flacon avec une anse amovible.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces échantillonneurs sont constitués d’un collecteur vissé sur une tige amovible enttièrement encapsulée de PTFE.
Référence Produit: (300-0164)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sonde cylindrique pour l’échantillonnage correct de produits congelés emballés en vrac. À utiliser avec une perceuse électrique, convient pour collect...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (300-0163)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Échantillonneur équipé d'une aiguille, adapté pour la collecte de lait en poudre, farine, sable et ciment dans l'industrie alimentaire, ou chimique.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (300-0165)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sonde cylindrique pour l’échantillonnage aseptique de crème glacée et de de produits similaires. La sonde s'accompagne d’un tube à essais spécial en v...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (300-0171)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Échantillonneur à piston, en laiton chromé, stérilisable. L’extrémité du tube est pointue pour perforer des boîtes, des balles ou des sachets contenan...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Échantillonneurs à plusieurs compartiments pour prélèvement dans des sacs à différents niveaux, de poudres, granulés, et matériaux friables non homogè...
Fournisseur: COPAN
Description: Modèles d'échantillonnage pour définir la zone d'échantillonnage. Pour les surfaces planes, les modèles permettent de définir la taille des échantillo...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Échantillonneur pour retrait simple des échantillons liquides.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Contient une plaquette ou une plaque carrée.
Référence Produit: (300-1036)
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Préleveur à immersion avec récipient en verre pour le prélèvement en installations d'épuration, pour l'échantillonnage d'eau et de boues. Pour le cont...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Description: Pour le lavage, rinçage ou l'immersion de solides dans des substances pures ou agressives.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Récipient à immersion pour le prélèvement toutes couches d'échantillons au sein de cuves, citernes, plans d'eau, installations d'épuration. En laiton ...
Référence Produit: (300-0235)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: En ETFE. Utilisé pour nettoyer ou graver les petites pièces. S'adapte aux béchers de 400 ml et plus.
UOM: 1 * 4 Pce
Référence Produit: (BOHLH997-03)
Fournisseur: Bohlender
Description: Préleveur d'échantillons avec panier non poreux conçu pour le lavage, rinçage ou trempage des solides.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HACH2929302)
Fournisseur: Hach
Description: Sampler dipper with PP cups for sampling from tanks, vats, streams, ponds, lakes.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom