Imprimer
Votre recherche pour: Échantillonneurs d'eau
10  résultat(s)
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Hach
Description: These lightweight samplers with low power requirements (12 VDC) have been designed for easy mobility.
Référence Produit: (705-0989)
Fournisseur: Hach
Description: Portable water sampler using pressure-vacuum technology. Combines small dimensions by offering the 24×1 l bottle option for glass as well as plastic b...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Samplers available in three sizes.
Référence Produit: (701-0166)
Fournisseur: MAXX
Description: Appareil de manipulation des échantillons à fixation murale avec boîtier en Styrosun/PC (GF10). Aucune thermostatisation.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: MAXX
Description: Les SP 5 sont des unités modulaires fixes sur site disponibles dans différentes configurations.
Fournisseur: MAXX
Description: Water samplers with thermostatic control and protective top, which can be opened for connection and maintenance works. Self-contained, automatic cooli...
Référence Produit: (MAXA2070001)
Fournisseur: MAXX
Description: This portable water sampler is a unique combination of design and technology as well as an unrivaled measuring device for volume determination.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Sampling Systems
Description: The Deep water sampler can take samples of liquids from large depths.
New Product
Fournisseur: MAXX
Description: Echantillonneurs d'eau portables et compacts automatiques avec batterie et pompe à vide à membrane. La version standard possède une embase isotherme i...
Fournisseur: BEHR
Description: The sampling scoop is composed of a clamping fixture and end bar. The scoop with receptacles made of borosilicate glass comply with the high requireme...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom