Imprimer
Votre recherche pour: Agitateurs pour microplaques
19  résultat(s)
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (444-7016)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Idéal pour les applications en biologie moléculaire, la lyse mécanique et chimique des cellules, le mélange d’échantillons de tissus, le mélange de su...
UOM: 1 * 1 Pce
Waste Reducing
Référence Produit: (444-0270)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateur pour microplaques avec commande par microprocesseur contenant deux ou quatre microplaques, des plaques à puits profonds ou deux portoirs pou...
UOM: 1 * 1 Pce
Waste Reducing
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Description: Pour un mélange vigoureux des microplaques de titrage. L'amplitude de vibration de 1,5 mm garantit l'absence d'éclaboussures, même avec des récip...
Référence Produit: (SCIISI-4102)
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Description: Fully programmable microplate shaker for four plates (8 with optional tray).
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (444-0024)
Fournisseur: IKA
Description: L'agitateur pour microplaques à contrôle électronique assure la constance de la vitesse définie grâce à une comparaison entre vitesse nominale et réel...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (444-0041)
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Agitateur pour microplaques compact, facile à configurer et équipé d'une minuterie numérique, assurant une agitation contrôlée et fiable de microplaqu...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (444-9441)
Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
Description: The TiMix 2 microplate shaker is specially for small samples in microplates, deepwell-plates or other plates in microplate format.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
Description: Agitateur pour microplaques grande capacité avec mouvement orbital à haute vitesse. Le TiMix 5 est une version analogique. Le TiMix 5 Control, éq...
Référence Produit: (EPPE5353000.510)
Fournisseur: EPPENDORF
Description: Novateur, flexible et compact, ce mixeur est spécialement conçu pour le mélange de petits volumes dans divers formats de plaques et formats de tubes. ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (STUA79520-22)
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Combine with a recirculating cooler for low-temperature applications.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Description: L'orbite à grande vitesse et petite amplitude d'agitation des mélangeurs/secoueurs assure un véritable mouvement de type vortex pour garantir un mélan...
Référence Produit: (OHAU30391907)
Fournisseur: OHAUS
Description: This light duty microplate shaker is ideal for immunoassays and general microplate shaking, and is designed to be used in a variety of environmental c...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BOEI130000)
Fournisseur: BOEKEL SCIENTIFIC
Description: Quiet, rugged shaker is ideal for a variety of immunoassay and research applications.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Shaker and incubator combination makes these devices ideal for cell culture procedures.
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Specifically designed to mix small volumes of liquid in a temperature-controlled environment.
Fournisseur: H + P LABORTECHNIK
Description: Les secoueurs à microplaques ultra-plats avec entraînement VARIOMAG sont particulièrement adaptés à une intégration aisée dans des systèmes robotiques...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom