Imprimer
VWR®, Agitateur pour microplaques
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWRU12620-928EA 1800 EUR
VWRU12620-928 VWRU12620-926 444-0271 444-0270 444-7094
VWR®, Agitateur pour microplaques
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Agitateur pour microplaques avec commande par microprocesseur contenant deux ou quatre microplaques, des plaques à puits profonds ou deux portoirs pour microtubes. Plage de vitesses étendue, réglables en fonction de l'application: vitesse faible pour éviter toute projection du contenu des puits ; vitesse élevée pour assurer une agitation vigoureuse et une aération efficace de la petite surface de chaque puits. Particulièrement adapté aux applications immunologiques, biotechnologiques, microbiologiques et pharmacologiques.
  • Deux écrans LED indépendants indiquent la vitesse et la durée
  • Minuterie intégrée (1 s à 160 heures) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
  • Utilisation possible entre –10 et +60 °C (80% d'humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
Informations de commande: L'agitateur peut accueillir jusqu'à deux portoirs pour microtubes d'accessoires en option. Chaque portoir contient 70 microtubes de 1,5/2,0 ml.