Imprimer
Agitateurs à mouvement orbitaux/de va-et-vient, SM 30 A et SM 30 A control, SM 30 C et SM 30 C control
Fournisseur: Edmund Bühler
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444-9331EA 6130 EUR
444-9331 444-9112 444-9332 444-9115
Agitateurs à mouvement orbitaux/de va-et-vient, SM 30 A et SM 30 A control, SM 30 C et SM 30 C control
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Ces agitateurs orbitaux de paillasse sont adaptés à une utilisation continue et pour des charges allant jusqu'à 30 kg. Les modèles A ont un mouvement orbital uniquement; les modèles C polyvalents passent d'un mouvement orbital à un mouvement de va-et-vient sans outils supplémentaire.Le plateau universel accepte un maximum de 11×1000 ou 15×500 ml de pince à flacons, le système de portoirs Combifix peut accueillir 6×1000l ou 12×500 ml de flacons Erlenmeyer. Une variété de récipients différents peuvent être adaptés en choisissant parmi la gamme d'accessoires optionnels.
  • Les modèles 'C' peuvent passer d'un mouvement orbital à un mouvement de va-et-vient
  • Le SM 30 a une commande analogique, le SM 30 a un affichage numérique et une nouvelle commande programmable avec des fonctionnalités étendues
  • Fonctionnement continu ou programmable
  • Régulation de la vitesse en continu et utilisation de 5 à 50 °C (85 % d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
  • Peut être utilisé avec une hotte d'incubation éclairée TH 30 à une température ambiante de +5 à 50 °C avec une précision de ±1% de la valeur de consigne
Informations de livraison: Fourni avec plateau d'agitation et tapis en caoutchouc, sans plateau universel ni système de support. Les accessoires doivent être commandés séparément.
Attention: Le plateau universel SM peut accueillir un maximum de 117×10, 64×25, 63×50, 49×100, 23×250, 15×500, 11×1000 ou 6×2000 ml de flacons ou 5 portoirs de tubes à essai. Le plateau peut contenir 10×100, 6×250, 4×500, 4×1000 ou 2×2000 ml d'ampoules à décanter. Veuillez contacter votre bureau de vente Avantor local pour plus de détails sur les autres accessoires disponibles.