Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (3)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Agitateurs va-et-vient
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/17/18989717.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Référence Produit: (444-2909)
Marques :  VWR Collection
Description:   Agitateur numérique commandé par microprocesseur particulièrement adapté à un large éventail d'applications de mélange, par ex. études de solubilité o...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (442-1184)
Marques :  IKA
Description:   Agitateur de laboratoire à profil abaissé avec affichage numérique et grande plate-forme. Fonctionnement continu 24 h/24 même avec des charges tr...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  IKA
Description:   Agitateurs plats et compacts avec minuterie et réglage électronique de la vitesse. Le modèle Control est équipé d'une interface RS232/analogique et d'...
Marques :  Edmund Bühler GmbH
Description:   Les agitateurs oscillants de paillasse sont adaptés à un fonctionnement continu et accueillent des charges allant jusqu'à 30 kg. Le plateau unive...
Marques :  Edmund Bühler GmbH
Description:   Ces grands agitateurs va-et-vient (existent en version à mouvement orbital) robustes permettent de constituer une tour d'agitation multi étages. Ils s...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  STUART SCIENTIFIC
Description:   Ce mélangeur/secoueur de laboratoire à plate-forme est particulièrement adapté à des applications d'extraction. Il possède un mécanisme d'agitation pu...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (444-9120)
Marques :  Edmund Bühler GmbH
Description:   Agitateur de laboratoire pouvant passer d'un mouvement orbital à oscillant sans aucun outil spécifique. Appareil résistant et sans maintenance, à long...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Edmund Bühler GmbH
Description:   Les agitateurs orbitaux KS 15 B et KS 15 B control peuvent fonctionner sur minuterie ou en continu. Le plateau universel peut accueillir un maximum de...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 13
  1  2  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS