Imprimer
Agitateur oscillant numérique, HS 501
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444-2701EA 0 EUR
444-2701 442-1193 442-1184 442-1190 444-0509 444-0508
Agitateur oscillant numérique, HS 501
Agitateurs Agitateurs va-et-vient
Agitateur de laboratoire à profil abaissé avec affichage numérique et grande plate-forme. Fonctionnement continu 24 h/24 même avec des charges très importantes. Convient aux récipients à agiter à plat, comme les ampoules à décanter. Possibilité d'utiliser un large éventail de récipients grâce aux adaptateurs en option.
  • Variation continue de la vitesse
  • Fonctionnement continu ou temporisé de 0 à 56 min
  • Contrôle électronique de la vitesse
  • Utilisable de 5 à 50 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Informations sur les accessoires: l'agitateur numérique HS 501 peut accueillir au maximum 50 flacons de 25 ml, 48 de 50 ml, 25 de 100 ml, 16 de 250 ml ou 12 de 500 ml.
Informations de commande: fourni sans fixation, les accessoires étant à commander séparément.