Imprimer
Votre recherche pour: Agitateurs rotatifs
47  résultat(s)
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (444-0148)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le mini mélangeur à nutation combine l’action d’un agitateur orbital et d’un mélangeur à bascule pour produire un mouvement tridimensionnel qui permet...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les agitateurs à mouvement de bascule offrent une vitesse variable et une inclinaison réglable pour un contrôle optimal des conditions de mélange. Un ...
Référence Produit: (444-0500)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Une conception unique du rotateur rend cette unité adaptée à une large gamme d’applications de mélange en biochimie, biologie moléculaire et histochim...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (444-1343)
Fournisseur: VWR Collection
Description: The VWR® rotating mixer provides gentle to vigorous mixing of samples in up to 50 ml tubes.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Tube rollers are designed for the gentle, thorough mixing of a variety of containers, including Vacutainers™, bottles, test tubes, centrifuge tubes an...
Référence Produit: (700-0245)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le mini-agitateur de transfert combine les actions d’un mélangeur à bascule et d’un agitateur pour produire un mouvement en trois dimensions suffisamm...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (444-0759)
Fournisseur: VWR Collection
Description: L’agitateur à rotateur 3D à bas profil permet un contrôle précis de la vitesse et un mouvement ondulatoire doux et peu moussant en trois dimensions. L...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (444-0756)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cet agitateur à mouvement de bascule à faible encombrement peut être utilisé dans la plupart des hottes d'aspiration et incubateurs. La base en alumin...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IKA
Description: Les agitateurs à rouleaux avec 6 ou 10 rouleaux assurent un mouvement de bascule et roulement doux. Les modèles de base disposent d'une vitesse f...
promo
Référence Produit: (444-0341)
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Le PMR-30 à vitesse variable et angle fixe, est compact et très fonctionnel, il est particulièrement adapté pour une utilisation individuelle. Mouveme...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IKA
Description: Agitateurs pour opérations de mélange en douceur, les modèles 2D réalisent un mouvement de bascule et les unités 3D effectuent des mouvement...
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Les agitateurs rotatifs 360° multifonctions PTR-35 et PTR-60 à vitesse et angle variables offrent des possibilités de mélange variées. Applications: a...
Référence Produit: (444-0927)
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: L'agitateur robuste PMR-100 à vitesse variable et inclinaison réglable est idéal pour le mélange de solutions ou milieux nutritifs dans des récipients...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Description: Agitateurs avec plate-forme à mouvement oscillant tridimensionnel, conçus pour effectuer un mélange homogène et parfaitement adaptés à la répartition ...
Fournisseur: IKA
Description: Agitateurs rotatifs pour un mélange doux mais efficace. Le modèle de base a une vitesse fixe et l'unité numérique propose une vitesse réglable à l'inf...
Référence Produit: (444-0350)
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Agitateur compact à vitesse variable et angle fixe, idéal pour les applications telles que les mélanges de tubes et flacons de culture, la coloration ...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom