Imprimer
Mini-agitateur orbital d’incubation
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444-0275EA 2690 EUR
444-0275 444-0274 444-7083
Mini-agitateur orbital d’incubation
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Mini-agitateur d’incubation avec commande par microprocesseur, idéal les suspensions bactériennes, les hybridations, la coloration et la décoloration, les études de métabolisme et les cultures cellulaires. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. La vitesse est ajustable par incréments de 10 tr/min jusqu’à 500 tr/min et par incréments de 25 tr/min jusqu’à 1200 tr/min, et la fonction d’accélération progressive permet d’augmenter progressivement la vitesse jusqu’à un point déterminé pour plus de sécurité. La plateforme peut accueillir jusqu’à 5×250 ml Erlenmeyers ou récipients d’une hauteur maximale de 130 mm.
  • Trois écrans LED indépendants affichent la vitesse, la température et l’heure
  • Minuterie intégrée (de 1 s à 160 h) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
  • Le contrôleur de température PID par microprocesseur conserve avec précision une température ambiante comprise entre +5 et +65 °C, réglable par incréments de 1 °C.
  • Gamme d’accessoires interchangeables
  • Le couvercle en polycarbonate permet de visualiser les échantillons sans affecter la température interne.
Informations de commande: Fourni avec un plateau perforé mais sans fixations, les accessoires devant être commandés séparément.
Attention: L’agitateur peut accueillir l’un des portoirs détaillés ci-dessous, 2 portoirs pour microtubes (444-0276) ou 35 flacons de 10 ml, 20 de 25 ml, 12 de 50 ml, 8 de 125 ml, 5 de 250 ml.