Imprimer
VWR®, Mini-agitateur orbital
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444-0268EA 1270 EUR
444-0268 444-0269 444-7093
VWR®, Mini-agitateur orbital
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Mélangeur à usage général commandé par microprocesseur, particulièrement adapté à une large gamme d'applications de mélange. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. La vitesse peut être ajustée par incréments de 10 min-1 jusqu'à 500 min-1 et par incréments de 25 min-1 jusqu'à 1200 min-1. Pour plus de sécurité, les agitateurs augmentent progressivement leur vitesse jusqu'à la valeur programmée.
  • Deux écrans LED indépendants indiquent la vitesse et la durée
  • Minuterie intégrée (de 1 s à 160 h) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
  • Gamme d'accessoires interchangeables
  • Utilisation possible de –10 à +60 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur, un incubateur à CO sec ou une chambre froide
Informations sur les accessoires: L'agitateur peut recevoir un maximum de 2 des portoirs et 35 flacons de 10 ml, 20 de 25 ml, 15 de 50 ml, 12 de 125 ml, 6 de 250 ml ou 4 de 500 ml, et 3 flacons pour milieux de culture de 500 ml.
Informations de livraison: Fourni avec un plateau perforé, un tapis en caoutchouc antidérapant mais sans fixation; les accessoires sont à commander séparément.