Imprimer
Votre recherche pour: Tamiseurs
10  résultat(s)
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: HAVER & BOECKER
Description: Ces tamis vibrants à entraînement électromagnétique sont conçus pour l'analyse par tamisage avec une action de tamisage tridimensionnelle optimale. L'...
New Product
Fournisseur: HAVER & BOECKER
Description: La série EML 200 propose différents types d'unités. Tous les modèles conviennent aux tamis de Ø 50 à 203 mm, une charge maximale d'échantillon/lot de ...
New Product
Référence Produit: (510-1275)
Fournisseur: HAVER & BOECKER
Description: L'utilisation de la variation de fréquence ultrasonique pour le tamisage dec ontrôle permet même de tamiser des poudres présentant des coupes de sépar...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (510-1379)
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: La tamiseuse à jet d'air analytique Retsch est particulièrement adaptée à la dispersion et la désagglomération des poudres fines. Les applications typ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (510-0048)
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Avec mouvement circulaire horizontal, pour tamis 100/150/200/203/305 et diamètre de 400 mm.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (RETS30.026.0001)
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: The analytical sieve shaker AS 450 control is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products as wel...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Analytical sieve shaker AS 200 tap is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products, as well as in...
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Les tamiseuses analytiques Retsch s'utilisent en recherche et développement, pour le contrôle de qualité de matières premières et de produits finis et...
Référence Produit: (ENDEOCT200/23050)
Fournisseur: ENDECOTTS
Description: The Octagon 200 sieve shaker is suitable for sieving tasks both in the laboratory environment as well as onsite, where it provides optimum sieving act...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ENDECOTTS
Description: Has been designed and manufactured to combine the advantages of low cost with the benefits of a well designed and engineered shaker incorporating many...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom