Imprimer
Votre recherche pour: Agitateurs Vortex
40  résultat(s)
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Mini-agitateurs Vortex ergonomiques, dotés de fonctions adaptées aux différentes applications; ces unités compactes offrent un confort optimal et repr...
Waste Reducing
Référence Produit: (444-1337)
Fournisseur: VWR Collection
Description: The mini vortex mixer is the ideal vortex mixer for every laboratory with its compact size, ease of use, and its economic price point. The 3000 min⁻¹ ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (444-0007)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Mélangeur vortex adapté à de nombreuses applications différentes grâce à trois fixations interchangeables et divers inserts. Microtubes, plaques de mi...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® heavy-duty vortex mixers have an efficient motor enabling units to operate in continuous mode and handle all accessories over the entire speed ra...
Waste Reducing
Fournisseur: VWR Collection
Description: Designed to hold multiple test tubes, test tube racks, vials or cylinders. Vortexing action is created by securing the top of the vessel in place whil...
Fournisseur: VWR Collection
Description: L'agitateur Vortex de microplaques Standard VWR® est un appareil analogique à vitesse variable ; sa grande vitesse et sa petite orbite sont idéal...
Référence Produit: (444-1372)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce mélangeur vortex allie une électronique de pointe au design et au confort. Démarrer l’action de vortex en appuyant simplement sur le support ou la ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (444-0004)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateur Vortex convenant à un petit conteneur de 30 mm de diamètre maximum, par exemple des tubes à essais, tubes à centrifuger et microtubes. ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Description: Mêmes caractéristiques que le Vortex-Genie® 2 original, avec en plus une fonction de programmation. Ces mélangeurs vortex robustes et fiables sont dot...
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Mélangeurs à profil abaissé et à la conception ergonomique assurant une meilleure stabilité. L'alliage de zinc peint à l'époxy fournit une excellente ...
Fournisseur: IKA
Description: Agitateurs compacts et universels adaptés au mélange de tous les petits récipients et des microplaques de titrage. Ces agitateurs offrent deux modes d...
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Description: Vortex mixers with digital speed control. These units provide accuracy, reproducibility and repeatability with complete control of speed and time. Hea...
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: The MULTI-TX5 Digital is the ideal digital multi-tube vortex mixer for high sample throughput. The innovative and compact design ensures maximum opera...
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Description: Agitateurs Vortex résistants et fiables avec boîtier métallique solide et pieds en caoutchouc pour empêcher tout déplacement involontaire.
Le Vor...
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Mélangeurs de type vortex avec boîtier en aluminium moulé sous pression peint à l'époxy offrant une bonne résistance chimique. Quatre pieds assurent l...
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Les modèles ZX4 et TX4 sont des mélangeurs numériques de type vortex avec vitesse d'agitation réglable. Ils offrent deux modes de fonctionnement, avec...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom